1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14748-10G OR14748-1G OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA 340 CHF
APOSOR14748-10G APOSOR14748-1G APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₉Cl₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023304
CAS-Nummer: 2031-23-4