3,3-Diphenyl-L-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14742-1G OR14742-5G
APOSOR14742-1GEA 36.1 CHF
APOSOR14742-1G APOSOR14742-5G
3,3-Diphenyl-L-alanine
3,3-Diphenyl-L-alanine
Formel: C₁₅H₁₅NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631989
CAS-Nummer: 149597-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III