2-Allyl-D-glycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
OR14737-5G
APOSOR14737-5GEA 131 CHF
APOSOR14737-5G
2-Allyl-D-glycine 98%
2-Allyl-D-glycine
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,1 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063104
CAS-Nummer: 54594-06-8