3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-Ala-OH
OR14721-1G OR14721-5G
APOSOR14721-1GEA 66.2 CHF
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Melting Pt: 191.4 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00237827
CAS-Nummer: 37535-51-6