4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-D-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-D-Phe-OH
OR14704-5G OR14704-1G
APOSOR14704-5GEA 76.6 CHF
APOSOR14704-5G APOSOR14704-1G
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
4-Methyl-D-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Melting Pt: 84…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00152137
CAS-Nummer: 49759-61-7