Fmoc-D-allylglycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14673-1G
OR14673-5G
APOSOR14673-1GEA
37.9
CHF
APOSOR14673-1G
APOSOR14673-5G
Fmoc-D-allylglycine 98%
Formel:
C₂₀H₁₉NO₄ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01311776 CAS-Nummer: 170642-28-1 |