N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Boc-Ala(4-pyridyl)-OH, Boc-(4-Pyridyl)-Ala-OH, Boc-4-Pal-OH
OR14662-1G OR14662-25G OR14662-5G
APOSOR14662-1GEA 59.2 CHF
APOSOR14662-1G APOSOR14662-25G APOSOR14662-5G
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,297 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00672528
CAS-Nummer: 37535-57-2