(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine, Boc-2-Pal-OH
OR14654-1G OR14654-250MG
APOSOR14654-1GEA 38.3 CHF
APOSOR14654-1G APOSOR14654-250MG
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191190
CAS-Nummer: 71239-85-5