Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR14628-1GEA
105
CHF
APOSOR14628-1G
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 97%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Formel:
C₃₀H₂₅NO₄ MW: 463,533 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672337 CAS-Nummer: 201484-50-6 |