(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
OR1462-100G
APOSOR1462-100GEA
168
CHF
APOSOR1462-100G
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol Melting Pt: 54…55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01935961 CAS-Nummer: 42330-59-6 |