N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Fmoc-D-Phe(4-I)-OH
OR14613-5G
APOSOR14613-5GEA 99.3 CHF
APOSOR14613-5G
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀INO₄
MW: 513,331 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00672557
CAS-Nummer: 205526-29-0