Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR14609-5G OR14609-1G
APOSOR14609-5GEA 204 CHF
APOSOR14609-5G APOSOR14609-1G
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00273472
CAS-Nummer: 177966-58-4