Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-Phe(2,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 2,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14604-25G OR14604-5G
APOSOR14604-25GEA 463 CHF
APOSOR14604-25G APOSOR14604-5G
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
MW: 456.33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863048
CAS-Nummer: 352351-62-3