Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-2-Nal-OH
OR14601-25G
APOSOR14601-25GEA 240 CHF
APOSOR14601-25G
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formel: C₂₈H₂₃NO₄
MW: 437,495 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077044
CAS-Nummer: 138774-94-4