2-Brom-6-formylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
OR1460-25G OR1460-100G
APOSOR1460-25GEA 66.2 CHF
APOSOR1460-25G APOSOR1460-100G
2-Brom-6-formylpyridin 95%
2-Brom-6-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Melting Pt: 79…85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02683546
CAS-Nummer: 34160-40-2