Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 424 CHF
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₈INO₂
MW: 301.09 g/mol
Melting Pt: 150 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06797504
CAS-Nummer: 850374-98-0