(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-p-bromo-Phe-OH, Boc-Phe(4-Br)-OH
OR14556-25G
APOSOR14556-25GEA 159 CHF
APOSOR14556-25G
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00237571
CAS-Nummer: 62129-39-9