Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl 2-(chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 74.9 CHF
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆ClNO₃
MW: 175,57 g/mol
Melting Pt: 72…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660133
CAS-Nummer: 208465-72-9
UN: 3261
ADR: 8,III