2-Butin-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
OR14505-100G OR14505-25G OR14505-5G
APOSOR14505-100GEA 0 CHF
APOSOR14505-100G APOSOR14505-25G APOSOR14505-5G
2-Butin-1-ol 97%
2-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 142…143 °C
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002914
CAS-Nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III