3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3,4-Dihydro-2H-chromen-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)chroman
OR14501-1G
OR14501-250MG
APOSOR14501-1GEA
298
CHF
APOSOR14501-1G
APOSOR14501-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658990 CAS-Nummer: 83278-86-8 |