Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 5-(furan-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
OR1450-100MG
OR1450-250MG
OR1450-500MG
OR1450-2.5G
OR1450-5G
APOSOR1450-100MGEA
73.3
CHF
APOSOR1450-100MG
APOSOR1450-250MG
APOSOR1450-500MG
APOSOR1450-2.5G
APOSOR1450-5G
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₄ MW: 207,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797477 CAS-Nummer: 33545-40-3 |