3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(1-Imidazolyl)propanoic Acid, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
OR14498-1G OR14498-250MG
APOSOR14498-1GEA 262 CHF
APOSOR14498-1G APOSOR14498-250MG
3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Imidazol-1-ylpropionic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Melting Pt: 147…149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02731119
CAS-Nummer: 18999-45-6