6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methylquinoline-6-methanol
OR14489-1G
OR14489-5G
APOSOR14489-1GEA
230
CHF
APOSOR14489-1G
APOSOR14489-5G
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO MW: 173,215 g/mol Melting Pt: 136…139 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659066 CAS-Nummer: 108166-02-5 |