4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR14462-1G
APOSOR14462-1GEA 216 CHF
APOSOR14462-1G
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Formel: C₁₂H₁₅N₃S
MW: 233,34 g/mol
Melting Pt: 187…189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05134110
CAS-Nummer: 26029-10-7