1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3'-Methoxy-4'-nitroacetophenone
OR14436-1G
OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA
117
CHF
APOSOR14436-1G
APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Formel:
C₉H₉NO₄ MW: 195,18 g/mol Melting Pt: 71…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075788 CAS-Nummer: 22106-39-4 |