2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14426-25G
OR14426-5G
APOSOR14426-25GEA
358
CHF
APOSOR14426-25G
APOSOR14426-5G
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₄H₇N₃S₂ MW: 161,25 g/mol Melting Pt: 133…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040401 CAS-Nummer: 25660-70-2 EINECS: 247-169-9 |