3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G
OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA
26.2
CHF
APOSOR14421-5G
APOSOR14421-25G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester 97%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₇NO₅ MW: 197.15 g/mol Melting Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016997 CAS-Nummer: 713-52-0 |