7-Methoxyindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 68 CHF
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Methoxyindol 98%
7-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/0.3mmHg
Dichte: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00047203
CAS-Nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1