6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 0 CHF
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Melting Pt: 289…291 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067843
CAS-Nummer: 175135-86-1