Methyl-6-amino-5-bromnicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14385-1G OR14385-5G OR14385-500MG
APOSOR14385-1GEA 29.7 CHF
APOSOR14385-1G APOSOR14385-5G APOSOR14385-500MG
Methyl-6-amino-5-bromnicotinat
Methyl-6-amino-5-bromnicotinat
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Melting Pt: 166…169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659561
CAS-Nummer: 180340-70-9