2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 174 CHF
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₃NO₃
MW: 279,3 g/mol
Melting Pt: 210 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160581
CAS-Nummer: 4364-02-7