6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14373-1G OR14373-250MG
APOSOR14373-1GEA 209 CHF
APOSOR14373-1G APOSOR14373-250MG
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Formel: C₁₆H₉Cl₂NO₂
MW: 318,16 g/mol
Melting Pt: 288 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034813
CAS-Nummer: 126088-20-8