3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone, 3-Chloro-4-hydroxyacetophenone, 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR14369-1G OR14369-5G OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA 26.2 CHF
APOSOR14369-1G APOSOR14369-5G APOSOR14369-25G
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Melting Pt: 92…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00663621
CAS-Nummer: 2892-29-7
UN: 3335
ADR: 9,III