4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazin-1-yl]benzonitrile
OR14359-1G OR14359-500MG
APOSOR14359-1GEA 446 CHF
APOSOR14359-1G APOSOR14359-500MG
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
Formel: C₁₈H₁₈N₄O
MW: 306,37 g/mol
Melting Pt: 195 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659560
CAS-Nummer: 885949-73-5