2,2-Dimethylbernsteinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid
OR14327-10G
OR14327-25G
APOSOR14327-10GEA
26.2
CHF
APOSOR14327-10G
APOSOR14327-25G
2,2-Dimethylbernsteinsäure
2,2-Dimethylbernsteinsäure
Formel:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Melting Pt: 138…142 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004196 CAS-Nummer: 597-43-3 EINECS: 209-899-6 |