Dimethylglyoxim 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 26.2 CHF
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Dimethylglyoxim 99%
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Melting Pt: 240…241 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III