4-Bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 40.1 CHF
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromisochinolin
4-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Siedepunkt: 280…285 °C
Melting Pt: 40…43 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006904
CAS-Nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8