10-Bromdecansäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14309-100G
OR14309-500G
APOSOR14309-100GEA
69.6
CHF
APOSOR14309-100G
APOSOR14309-500G
10-Bromdecansäure 98%
10-Bromodecanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₉BrO₂ Siedepunkt: 163…165 °C/2mmHg Melting Pt: 38…42 °C Flash-Pt: >231 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014388 CAS-Nummer: 50530-12-6 |