4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14294-250MG
APOSOR14294-250MGEA 0 CHF
APOSOR14294-250MG
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Melting Pt: 169…171 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06411619
CAS-Nummer: 2971-18-8