3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14292-1G OR14292-250MG OR14292-5G
APOSOR14292-1GEA 90.5 CHF
APOSOR14292-1G APOSOR14292-250MG APOSOR14292-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,22 g/mol
Melting Pt: 123…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01133694
CAS-Nummer: 350988-62-4