5-Amino-3-(4-bromphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR14269-25G
OR14269-5G
APOSOR14269-25GEA
304
CHF
APOSOR14269-25G
APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromphenyl)-1H-pyrazol
5-Amino-3-(4-bromphenyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₉H₈BrN₃ Melting Pt: 172…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00558911 CAS-Nummer: 78583-82-1 |