Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14254-5G OR14254-10G OR14254-1G
APOSOR14254-5GEA 80.1 CHF
APOSOR14254-5G APOSOR14254-10G APOSOR14254-1G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid 97%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid
Formel: C₆H₉ClO₂
Siedepunkt: 50…52 °C/1mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200863
CAS-Nummer: 40191-32-0
UN: 3265
ADR: 8,II