3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14251-10G OR14251-5G
APOSOR14251-10GEA 522 CHF
APOSOR14251-10G APOSOR14251-5G
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Melting Pt: 75…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02853017
CAS-Nummer: 168551-56-2