2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR14234-250MG
OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA
140
CHF
APOSOR14234-250MG
APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,22 g/mol Melting Pt: 83…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200963 CAS-Nummer: 875851-66-4 |