2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14211-1G
APOSOR14211-1GEA 479 CHF
APOSOR14211-1G
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril 95%
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril
Formel: C₁₃H₈N₂O
Melting Pt: 175…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200959
CAS-Nummer: 253801-11-5