tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 26.2 CHF
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.29 g/mol
Melting Pt: 77…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094733
CAS-Nummer: 116574-71-1