2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-2-methylindazole, 5-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR14143-1G OR14143-250MG OR14143-5G
APOSOR14143-1GEA 50.6 CHF
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG APOSOR14143-5G
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃
Melting Pt: 122…127 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03787060
CAS-Nummer: 60518-59-4