Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
OR14142-1G OR14142-5G
APOSOR14142-1GEA 50.6 CHF
APOSOR14142-1G APOSOR14142-5G
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₈H₆BrNO₅
MW: 276.05 g/mol
Melting Pt: 131…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689690
CAS-Nummer: 40258-72-8