Methyl-3-aminoisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
OR14139-25G OR14139-5G OR14139-100G
APOSOR14139-25GEA 136 CHF
APOSOR14139-25G APOSOR14139-5G APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinat
Methyl-3-aminoisonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,20 g/mol
Melting Pt: 84…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02082535
CAS-Nummer: 55279-30-6