Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
OR14134-25G
OR14134-5G
OR14134-1G
APOSOR14134-25GEA
105
CHF
APOSOR14134-25G
APOSOR14134-5G
APOSOR14134-1G
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167,17 g/mol Melting Pt: 118…122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017093 CAS-Nummer: 63435-16-5 |